Learn More
SP Bel-Art™ Metric Color Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Interrupted profile provides greater surface area and added turbulence when compared to the smooth surface of cylindrical bars
12.65€ - 52.40€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Recubrimiento Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Ver más especificaciones
Productos 23
Código de producto Marca Color Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16895373
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37107-7613
Rojo 13 mm 76 mm
12.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16815383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37108-1308
Amarillo 8 mm 13 mm
21.80€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16875383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37108-7613
Amarillo 13 mm 76 mm
12.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16895383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37109-1308
Azul 8 mm 13 mm
23.05€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16805393
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37109-1608
Azul 8 mm 16 mm
36.05€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16855393
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37109-7613
Azul 13 mm 76 mm
12.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16835373
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37107-1308
Rojo 3 mm 13 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16805383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37108-1303
Amarillo 3 mm 13 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16845373
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37107-1608
Rojo 8 mm 16 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16825383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37108-1608
Amarillo 8 mm 16 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16835383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37108-2208
Amarillo 8 mm 22 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16845383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37108-2508
Amarillo 8 mm 25 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16855383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37108-3808
Amarillo 8 mm 38 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16865383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37108-5108
Amarillo 8 mm 51 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16855373
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37107-2208
Rojo 8 mm 22 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16885383
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37109-1303
Azul 3 mm 13 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16865373
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37107-2508
Rojo 8 mm 25 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16875373
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37107-3808
Rojo 8 mm 38 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16815393
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37109-2208
Azul 8 mm 22 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16825393
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37109-2508
Azul 8 mm 25 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16835393
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37109-3808
Azul 8 mm 38 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16845393
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37109-5108
Azul 8 mm 51 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16885373
Ver documentos Detalles de la promoción
SP Bel-Art™
F37107-5108
Rojo 8 mm 51 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • The most commonly used shape.
  • Choose from red, yellow or blue.
  • Pivot ring allows the Spin Bar to “rock” while spinning for better mixing conditions
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Politetrafluoroetileno (PTFE)