Learn More
Metilciclopentano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
126.00€ - 2681.00€
CAS | 96-37-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12 |
Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
Número MDL | MFCD00001382 |
Clave InChI | GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclopentane, methyl, methyl cyclopentane, methylpentamethylene, unii-5g26cc1ask, methyl-cyclopentane, ccris 6058, hsdb 876, 5g26cc1ask, un2298 flammable liquid, 3-methylcyclopentyl |
PubChem CID | 7296 |
Nombre IUPAC | metilciclopentano |
SMILES | CC1CCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10397361
|
Thermo Scientific Acros
345245000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
126.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10277283
|
Thermo Scientific Acros
345240025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
481.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10736443
|
Thermo Scientific Acros
345240250 |
25 L | Bidón de metal |
2681.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
96-37-7 | |
84.16 | |
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N | |
7296 | |
CC1CCCC1 |
C6H12 | |
MFCD00001382 | |
cyclopentane, methyl, methyl cyclopentane, methylpentamethylene, unii-5g26cc1ask, methyl-cyclopentane, ccris 6058, hsdb 876, 5g26cc1ask, un2298 flammable liquid, 3-methylcyclopentyl | |
metilciclopentano |
Especificaciones
Methylcyclopentane | |
96-37-7 | |
Blanco | |
71.0°C | |
Auténtico | |
C6H12 | |
1.4077 to 1.4097 | |
05, 27 | |
cyclopentane, methyl, methyl cyclopentane, methylpentamethylene, unii-5g26cc1ask, methyl-cyclopentane, ccris 6058, hsdb 876, 5g26cc1ask, un2298 flammable liquid, 3-methylcyclopentyl | |
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N | |
metilciclopentano | |
7296 | |
84.16 | |
Cristales adherentes |
95% | |
-142.4°C | |
0.7480g/mL | |
−4°C | |
94% min. (GC) | |
C5H9CH3 | |
MFCD00001382 | |
0.748 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,diethyl ether,ethanol,petroleum ether | |
CC1CCCC1 | |
84.16 | |
0.505 mPa.s (20°C) | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Líquido y vapor altamente inflamables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-503-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GY4640000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methylcyclopentane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only