Learn More
Metilciclopentano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736443 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 litros
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736443 25 L Bidón de metal 25 litros
10397361 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10277283 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10736443
Marca: Thermo Scientific Acros 345240250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-37-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-37-7
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00001382
Clave InChI GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentane, methyl, methyl cyclopentane, methylpentamethylene, unii-5g26cc1ask, methyl-cyclopentane, ccris 6058, hsdb 876, 5g26cc1ask, un2298 flammable liquid, 3-methylcyclopentyl
PubChem CID 7296
Nombre IUPAC metilciclopentano
SMILES CC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclopentane
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -142.4°C
Color Blanco
Densidad 0.7480g/mL
Punto de ebullición 71.0°C
Temperatura de inflamación −4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal C5H9CH3
Índice de refracción 1.4077 to 1.4097
Cantidad 25 L
Beilstein 05, 27
Gravedad específica 0.748
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,diethyl ether,ethanol,petroleum ether
Viscosidad 0.505 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales adherentes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylcyclopentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.