Learn More
Metilciclohexano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
59.40€ - 115.00€
CAS | 108-87-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H14 |
Peso molecular (g/mol) | 98.19 |
Número MDL | MFCD00001497 |
Clave InChI | UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan |
PubChem CID | 7962 |
Nombre IUPAC | metilciclohexano |
SMILES | CC1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11358297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031861.22 |
100 g |
59.40€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11368297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031861.36 |
500 g |
115.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Methylcyclohexane is used as rubber, paint and varnish, used solvents, oils, such as solvent extraction, which can also be used for organic synthesis, Standards for the calibration of the thermometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
108-87-2 | |
98.19 | |
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N | |
7962 | |
CC1CCCCC1 |
C7H14 | |
MFCD00001497 | |
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan | |
metilciclohexano |
Especificaciones
Methylcyclohexane | |
-126°C | |
0.771 g/mL | |
-4°C (-25°F) | |
1.423 | |
UN2296 | |
14,6047 | |
Soluble in water 0.1g/L (20°C). | |
CC1CCCCC1 | |
98.19 | |
98.19 | |
Líquido |
108-87-2 | |
Incolora | |
101°C | |
C7H14 | |
MFCD00001497 | |
505972 | |
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan | |
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N | |
metilciclohexano | |
7962 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H304-H315-H336
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H335-H336.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:METILCICLOHEXANO
missing translation for 'einecsNumber' : 203-624-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GV6125000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only