Learn More
Metilciclohexano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358297 100 g 100 g
11368297 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031861.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98.19 g/mol
Methylcyclohexane is used as rubber, paint and varnish, used solvents, oils, such as solvent extraction, which can also be used for organic synthesis, Standards for the calibration of the thermometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-87-2
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00001497
Clave InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
Nombre IUPAC metilciclohexano
SMILES CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
Punto de fusión -126°C
Color Incolora
Densidad 0.771 g/mL
Punto de ebullición 101°C
Temperatura de inflamación -4°C (-25°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 100 g
Número UN UN2296
Beilstein 505972
Índice Merck 14,6047
Información de solubilidad Soluble in water 0.1g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido