Learn More
Metil octanoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
51.30€ - 477.00€
CAS | 111-11-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H18O2 |
Peso molecular (g/mol) | 158.241 |
Número MDL | MFCD00009551 |
Clave InChI | JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728 |
PubChem CID | 8091 |
ChEBI | CHEBI:87432 |
Nombre IUPAC | octanoato de metilo |
SMILES | CCCCCCCC(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11494433
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10991.18 |
50 g |
51.30€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11404443
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10991.30 |
250 g |
172.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484433
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10991.0B |
1000 g | |||||||
Descripción
Methyl octanoate-ethanol mixtures constitute the biodiesel-bioethanol surrogate fuel and kinetics of its oxidation has been studied experimentally in a jet-stirred reactor. Deoxygenation of methyl octanoate over alumina-supported Pt has been studied in both the vapor phase in a flow reactor and in the liquid phase in a semi-batch reactor. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLas mezclas de metílico octanoato-etanol constituyen el combustible sustituto biodiesel-bioetanol y la cinética de su oxidación se ha estudiado experimentalmente en un reactor de agitación por chorro. Se ha estudiado la desoxigenación del octanoato de metilo sobre el Pt soportado por alúmina tanto en la fase de vapor en un reactor de flujo como en la fase líquida en un reactor de semi-lote. También se utiliza para fabricar otros productos químicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
111-11-5 | |
158.241 | |
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N | |
8091 | |
octanoato de metilo |
C9H18O2 | |
MFCD00009551 | |
methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728 | |
CHEBI:87432 | |
CCCCCCCC(=O)OC |
Especificaciones
Methyl octanoate | |
-40°C | |
193°C to 194°C | |
C9H18O2 | |
MFCD00009551 | |
methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728 | |
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N | |
octanoato de metilo | |
8091 | |
158.24 |
111-11-5 | |
0.875 | |
72°C (161°F) | |
1.4175 | |
1752270 | |
Insoluble in water. | |
CCCCCCCC(=O)OC | |
158.241 | |
CHEBI:87432 | |
99% |
Seguridad y manipulación
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-835-0
missing translation for 'rtecsNumber' : RH0778000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only