Learn More
Metil octanoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11404443 250 g 250 g
11494433 50 g 50 g
11484433 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11404443
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10991.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Las mezclas de metílico octanoato-etanol constituyen el combustible sustituto biodiesel-bioetanol y la cinética de su oxidación se ha estudiado experimentalmente en un reactor de agitación por chorro. Se ha estudiado la desoxigenación del octanoato de metilo sobre el Pt soportado por alúmina tanto en la fase de vapor en un reactor de flujo como en la fase líquida en un reactor de semi-lote. También se utiliza para fabricar otros productos químicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-11-5
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.241
Número MDL MFCD00009551
Clave InChI JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
Nombre IUPAC octanoato de metilo
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl octanoate
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.875
Punto de ebullición 193°C to 194°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.4175
Cantidad 250 g
Beilstein 1752270
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 99%