Learn More
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
161.03€ - 186.49€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Descripción de la película | Metaloceno |
Incluye | Puerto 1, 2; tubo de 60,96 cm de longitud con un diámetro interior de 9,5 cm Conector CPC macho con lengüeta de 9,5 cm, tapa de polvo y abrazaderas; Puerto 3; tubo de 91,44 cm de diámetro interior de 0,32 cm con lengüeta de 0,32 cm y luer macho |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17203574
|
Corning™
91-100-30 |
50L |
161.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
17213574
|
Corning™
91-100-35 |
100L |
186.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-09-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Especificaciones
Estéril | |
Metaloceno | |
Puerto 1, 2; tubo de 60,96 cm de longitud con un diámetro interior de 9,5 cm Conector CPC macho con lengüeta de 9,5 cm, tapa de polvo y abrazaderas; Puerto 3; tubo de 91,44 cm de diámetro interior de 0,32 cm con lengüeta de 0,32 cm y luer macho |