Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío metálicos con bridas KF pequeñas
Una opción de conexión duradera para el laboratorio que sigue proporcionando flexibilidad.
Marca: VACUUBRAND™ 20673325
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable
- Disponibles en una amplia gama de tamaños y longitudes
Especificaciones
Tubos de vacío | |
10 mm | |
75 cm | |
10 |
Radio de torsión simple de 19 | |
metálica | |
1 Unidad |