Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío metálicos con bridas KF pequeñas
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10
16
25
DN 40
Longitud global (métrico):
25 cm
250 mm
25 cm
50 cm
50 cm
75 cm
100 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable
- Disponibles en una amplia gama de tamaños y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Radio de torsión simple de 19 |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | metálica |
| Longitud global (métrico) | 50 cm |
| Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
| Tamaño de los tubos | 10 |
| Tipo de producto | Tubos de vacío |