Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío metálicos con bridas KF pequeñas
Una opción de conexión duradera para el laboratorio que sigue proporcionando flexibilidad.
Marca: VACUUBRAND™ 20673316
147.32 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Description
- Fabricados con acero inoxidable
- Disponibles en una amplia gama de tamaños y longitudes
Specifications
Tubos de vacío | |
16 mm | |
50 cm | |
16 |
Radio de torsión simple de 29 | |
metálica | |
1 unidad |