Learn More
Pal International™ Toallitas MediPal MediAlcohol
Contienen alcohol isopropílico al 70 % para la desinfección rápida de superficies no porosas y dispositivos médicos no invasivos. Las toallitas Pal International™ MediPal MediAlcohol se almacenan fácilmente en un carrito, una encimera o con un soporte de montaje en pared.
Marca: Pal International™ W600110MPCE
13.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 0.65000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Contiene 200 toallitas de material no tejido Tritex.
- Contienen alcohol isopropílico al 70 % (p/p).
- Desinfección rápida y eficaz de superficies y dispositivos médicos no invasivos que no son sensibles al alcohol.
- Uso por parte de los equipos de prevención de infecciones para luchar contra posibles infecciones y garantizar entornos saludables y clínicamente limpios para los pacientes.
- No deja residuos visibles en superficies de vidrio o acero inoxidable.
- Se puede guardar fácilmente en un carrito, encimera o en un soporte dispensador montado en la pared.
- Certificado de forma independiente como bactericida (incluida la TB), viricida, levaduricida.
- Probado de acuerdo con las pruebas de normas europeas: EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN 13697, EN14563, EN1650, EN13624
Especificaciones
Toallitas con alcohol | |
Sí | |
Desinfección de superficies no porosas y dispositivos médicos no invasivos |
Estándares EN | |
195 x 205 mm | |
10 botes/caja |
Seguridad y manipulación
- Medipal Alcohol Wipes
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.