Learn More
Liebherr™ Frigorífico de farmacia
Ideal para un almacenamiento seguro, preciso y duradero de los productos farmacéuticos termosensibles, el frigorífico de farmacia Liebherr™ está totalmente equipado para aplicaciones de farmacia y cuenta con la calidad de fabricación de confianza Liebherr.Cumple la norma DIN 58345.
Marca:  Liebherr™ MKv 3913
Detalles adicionales : Peso : 67.50000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15264317
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 58345, ancho de 600 mm.
  • Temperatura preestablecida en + 5 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial y refrigeración asistida por ventilador.
  • Clase climática 4, refrigerante R 600a.
  • Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
  • Batería integrada para que la alarma funcione de forma continua y poder monitorizar durante un mínimo de 12 horas en caso de fallo de alimentación
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
  • 45 kg de carga en el estante
Especificaciones
Especificaciones
Refrigerador para farmacia
de 5 °C
Pt100
R 600a
Acero
5
Acero con revestimiento blanco
DIN 58345
LED
Blanco
Automático
Cubo de enfriamiento inteligente
184 x 60 x 61,5 cm (Al x An x Pr)
43,5 cm
163,5 cm
44 cm
220/240 V
50 Hz
92 kg
386 L
de 0,1 °C
Gradiente a 6,1 °C
Vidrio
0
45 kg
Recipientes de plástico blanco
Alto
No
Digital
Luz LED interna
RS 485
61,5 cm
184 cm
60 cm
1,5 A
220 - 240 V, 50 Hz
480 kWh/a
85 kg