Learn More
Liebherr™ Frigorífico de farmacia
Código de producto. p-8002370 Tienda Liebherr Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
142 L
152 l
Modelo de puerta:
Macizo
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta unitSize
13246999 142 L Macizo cada uno
15250469 152 l Vidrio cada uno
2 options
Código de producto. 13246999
Marca: Liebherr™ MKUV1610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para un almacenamiento seguro, preciso y duradero de los productos farmacéuticos termosensibles, el frigorífico de farmacia Liebherr™ está totalmente equipado para aplicaciones de farmacia y cuenta con la calidad de fabricación de confianza Liebherr. Cumple la norma DIN 58345.
  • Conforme a DIN 58345, ancho de 600 mm.
  • Temperatura preestablecida en + 5 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial y refrigeración asistida por ventilador.
  • Clase climática 4, refrigerante R 600a.
  • Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
  • Batería integrada para que la alarma funcione de forma continua y poder monitorizar durante un mínimo de 12 horas en caso de fallo de alimentación
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
  • 45 kg de carga en el estante
Especificaciones
Descripción Refrigerador para farmacia
Capacidad (métrico) 142 L
Intervalo de temperatura 5 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura Pt100
Estabilidad de la temperatura Gradiente a 4,3 °C
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Macizo
Door Material Acero
Estantes 3
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Acabado exterior Acero con revestimiento blanco
Interior Recipientes de plástico blanco
Certificaciones/conformidad DIN 58345
Modelo Para debajo de mesa
Ruedas giratorias No
Color Blanco
Tipo de control Digital
Descongelación Automático
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Salidas de datos RS 485
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 82 x 60 x 61,5 cm (Al x An x Pr)
Fondo exterior (métrico) 61,5 cm
Fondo interior (métrico) 43,5 cm
Altura exterior (métrico) 82 cm
Altura (métrico) interior 67 cm
Anchura exterior (métrico) 59,7 cm
Anchura (métrico) interior 44 cm
Amperaje 1,0 A
Tensión 220/240 V
Requisitos eléctricos 220 - 240 V 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 273 kWh/a
Peso con embalaje (métrico) 41 kg
Peso (métrico) 39 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.