Learn More
Mecamylamine hydrochloride, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 470012500
Detalles adicionales : CAS : 826-39-1 Peso : 0.00025kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Especificaciones
Clorhidrato de mecamilamina | |
Clorhidrato de 2-(metilamino)isocanfano | |
>240 °C (D) | |
Ciencias de la vida | |
Polvo | |
≥ 97,5% |
826-39-1 | |
250 mg | |
No hay requisitos especiales | |
C11 H21 N . H CI | |
De blanco a casi blanco |