missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de mecamilamina, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7227424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17790569 1 g 1 g
17700579 250 mg 250 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17790569

Marca: Thermo Scientific Acros 470010010

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Clorhidrato de mecamilamina
CAS 826-39-1
Sinónimo Clorhidrato de 2-(metilamino)isocanfano
Cantidad 1 g
Punto de fusión >240 °C (D)
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C11 H21 N . H CI
Forma física Polvo
Color De blanco a casi blanco
Pureza ≥ 97,5%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.