Learn More
VACUUBRAND™ Bomba con diafragma químico MD 12C NT
Utilice esta bomba para el bombeo continuo y sin aceite de vapores y gases corrosivos que cumple los requisitos más exigentes. Las bombas con diafragma químico Vacubrand™ MD 12C NT ofrecen la útil combinación de una alta velocidad de bombeo y un vacío final muy bajo.
9245.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 1,5 torr (sin lastre de gas), 3 torr (con lastre de gas) |
---|---|
Caballos de fuerza | 0,59 hp |
Incluye | Manual |
Velocidad motor | De 150 a 1800 r. p. m. |
Certificaciones/conformidad | Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12643325
|
VACUUBRAND™
20743300 |
Clavija CEE |
9245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Outstanding chemical resistance and superior vapor tolerance
- Reduced process time due to particularly high pumping speed even near ultimate vacuum
- Whisper quiet and very low vibration
- Very good ultimate vacuum even with open gas ballast valve for condensate purge
- Long diaphragm lifetime, maintenance-free drive system
Especificaciones
1,5 torr (sin lastre de gas), 3 torr (con lastre de gas) | |
Manual | |
Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
533 x 260 x 359 mm | |
MD 12C NT | |
De -10 °C a +60 °C | |
40 °C | |
7,1/7,8 CFM | |
533,4 mm | |
Bomba de diafragma | |
8 | |
50 °F | |
3 | |
230 V |
0,59 hp | |
De 150 a 1800 r. p. m. | |
230 V 50/60 Hz | |
Fluoroplástico (caja) | |
50 dB(A) | |
104 °F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
259,08 mm | |
IP40 | |
Resistentes a sustancias químicas | |
Sin aceite | |
29,99 bar (16 psi) |