Learn More
VACUUBRAND™ Bomba con diafragma químico MD 12C NT
Utilice esta bomba para el bombeo continuo y sin aceite de vapores y gases corrosivos que cumple los requisitos más exigentes. Las bombas con diafragma químico Vacubrand™ MD 12C NT ofrecen la útil combinación de una alta velocidad de bombeo y un vacío final muy bajo.
Marca: VACUUBRAND™ 20743300
Descripción
- Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
- Tiempo de proceso reducido gracias a la velocidad de bombeo especialmente elevada, incluso cerca del vacío final
- Funcionamiento silencioso y vibración muy baja
- Vacío máximo muy bueno incluso con válvula de lastre de gas abierta para purga de condensados.
- Diafragma de larga duración, sistema de transmisión sin mantenimiento
Especificaciones
1,5 torr (sin lastre de gas), 3 torr (con lastre de gas) | |
Manual | |
Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
533 x 260 x 359 mm | |
MD 12C NT | |
Clavija CEE | |
104 °F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
533,4 mm | |
Bomba de diafragma | |
8 | |
50 °F | |
3 | |
230 V |
0,59 hp | |
De 150 a 1800 r. p. m. | |
230 V 50/60 Hz | |
Fluoroplástico (caja) | |
50 dB(A) | |
De -10 °C a +60 °C | |
40 °C | |
7,1/7,8 CFM | |
358,14 mm | |
259,08 mm | |
IP40 | |
Resistentes a sustancias químicas | |
Sin aceite | |
29,99 bar (16 psi) |