Learn More
MCT14 Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26953-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815285
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MCT14
Polyclonal
Unconjugated
SLC16A14
MCT 14, MCT14, Monocarboxylate transporter 14, SLC16A14
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100519114, 151473, 71781
-20°C
Liquid
Western Blot
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q7RTX9, Q8K1C7
Slc16a14
MCT14 Fusion Protein Ag25315
150 μL
Primary
Human, Mouse, Porcine