Learn More
MCT14 Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MCT14 |
---|---|
Concentración | 0.37 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825285
|
Proteintech
26953-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815285
|
Proteintech
26953-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MCT14 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Porcine | |
Q7RTX9, Q8K1C7 | |
100519114, 151473, 71781 | |
MCT14 Fusion Protein Ag25315 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC16A14 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MCT 14, MCT14, Monocarboxylate transporter 14, SLC16A14 | |
Slc16a14 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |