Learn More
Invitrogen™ MCP-1 Human ProQuantum Immunoassay Kit
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit measures proteins with no wash steps, small sample consumption, high sensitivity, and large dynamic range on a qPCR instrument
748.00€ - 3350.00€
Especificaciones
Intervalo del ensayo | De 0,064 a 5000 pg/ml |
---|---|
Método de detección | PCR en tiempo real Taqman™ |
Formato del kit de inmunoensayo | Inmunoensayo basado en proximidad |
Especies diana | Humano |
Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de proteínas |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16331984
|
Invitrogen™
A35598 |
96 pruebas |
748.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17104709
|
Invitrogen™
A355985 |
5 x 96 reacciones |
3350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High-sensitivity: Detect low levels of proteins with greater sensitivity than traditional methods like ELISA
- Small sample consumption: Use 2 to 5 μL of sample (e.g., 2 μL vs 75 μL for triplicate wells with other methods)
- Fast, easy workflow: No wash steps, 2 hours from sample to answer
- Broad dynamic range: 5 logs minimizes sample dilutions to ensure falling within the range
- No proprietary instrument to purchase: Runs on any real-time PCR instrument
- ProQuantum software available: Robust data analysis and statistical group wise comparison
Especificaciones
De 0,064 a 5000 pg/ml | |
Inmunoensayo basado en proximidad | |
Cuantificación de proteínas | |
1 h | |
FAM™ | |
Congelado a -20° C |
PCR en tiempo real Taqman™ | |
Humano | |
Instrumentos qPCR | |
Conjugado de anticuerpos A, Conjugado de anticuerpos B, Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos, Tampón de dilución de ensayo, Ligasa, Mezcla maestra, Estándar | |
RUO | |
2 h |