Learn More
Invitrogen™ MCP-1 Human ProQuantum Immunoassay Kit
Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit measures proteins with no wash steps, small sample consumption, high sensitivity, and large dynamic range on a qPCR instrument
Marca: Invitrogen™ A35598
678.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21989" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Alta sensibilidad: detección de niveles bajos de proteínas con mayor sensibilidad que los métodos tradicionales como ELISA
- Consumo de muestras reducido: utilice de 2 a 5μ l de la muestra (p. ej. 2μ l vs 75μ l para triplicar pocillos con otros métodos)
- Flujo de trabajo rápido y sencillo: no hay pasos de lavado, 2 horas de la muestra a la respuesta
- Amplio intervalo dinámico: 5 registros minimizan las diluciones de las muestras para garantizar que se incluyen dentro del rango
- No hay ningún instrumento propietario para comprar: se ejecuta en cualquier instrumento de PCR en tiempo real
- Software ProQuantum disponible: sólido análisis de datos y comparación estadística por grupos
Especificaciones
P13500 | |
<0,05 pg/mL | |
Inmunoensayo basado en proximidad | |
Humano | |
Instrumentos qPCR | |
1 h | |
FAM™ | |
RUO | |
Congelado a -20° C | |
30 min |
De 0,064 a 5000 pg/ml | |
PCR en tiempo real Taqman™ | |
ProQuantum | |
Cuantificación de proteínas | |
6347 | |
Conjugado de anticuerpos A, Conjugado de anticuerpos B, Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos, Tampón de dilución de ensayo, Ligasa, Mezcla maestra, Estándar | |
96 pruebas | |
Suero, 2-5 μl; plasma, 2-5 μl; sobrenadante, 2-5 μl | |
Humano | |
2 h |