Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación Código de producto.: 12404701
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación
Código de producto. 12404701
50 ml, ±0,05 ml, Rojo, ±0,05 ml, paquete de 2
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Exactitud:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 12404701
Marca: MBL PRA754ASWC
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en coloración ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos.Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para administración con tiempo de espera de +5s
  • Cada pipeta está codificada con un número de serie individual
  • Se suministra con certificado de calibración que permite la trazabilidad según las normas nacionales
  • Marcas en coloración ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,05 ml
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad ISO 648, DIN 12691 y certificado de calibración
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 2/Paq.
Tolerancia ±0,05 ml
Color Rojo
Volumen (métrico) 50 ml
Tipo Pipeta con perilla
Título del producto
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación >