Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase AS tipo 1
Pipetee con precisión. Las pipetas de vidrio sodocálcico de tipo 1 MBL™ clase AS tienen graduaciones en tinción ámbar permanente. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior de la pipeta.
Marca: MBL PRA778AS
18.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
Descripción
- Cumple con ISO 835.
- Calibradas para administración desde cero en la parte superior hasta cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste el lavado agresivos soluciones
- Cada pipeta se calibra para administrar con un tiempo de espera de + 5s
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
Especificaciones
Sí | |
Vidrio sodocálcico | |
0,1 ml | |
Verde | |
Pipeta |
ISO 835 | |
Sí | |
±0,10 ml | |
25 ml |