Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Mezcle y combine instrumental de laboratorio de diferente tamaño en una única plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™.
Marca: Thermo Scientific™ 30110
428.43 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21970" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.19500kg
Descripción
Mezcle y combine instrumental de laboratorio de diferente tamaño en una única plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estas plataformas son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a cada necesidad.
Información para pedidos:
Adquiera las abrazaderas por separado.
Especificaciones
Plataforma Universal | |
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) | |
45,7 mm | |
45,7 cm | |
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador |
Certificado de análisis (COA), Certificado de conformidad (COC) | |
18 in | |
18 in | |
Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (18 x 18 in) |