Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Mezcle y combine instrumental de laboratorio de diferente tamaño en una única plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™.
136.00€ - 1660.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10369032
|
Thermo Scientific™
30100 |
Plataforma sin abrazaderas | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador | 11 x 13 in |
288.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10275852
|
Thermo Scientific™
30105 |
Plataforma sin abrazaderas | MaxQ™ Agitador 7000 | 28 x 33 cm (11 x 13 in) |
270.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10798914
|
Thermo Scientific™
30110 |
Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (18 x 18 in) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Agitador | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) |
458.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10061552
|
Thermo Scientific™
30115BI |
Plataforma universal sin pinzas, 18 x 30 pulg. | MaxQ 3000, 5000 | 30 x 18 in (76 x 45,7 cm) |
1170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10071552
|
Thermo Scientific™
30120BI |
Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (24 x 36 in) | MaxQ 3000 | 36 x 24 in (91 x 60,9 cm) |
1660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15599843
|
Thermo Scientific™
30125 |
Plataforma universal apilable doble sin abrazaderas, 11 x 13 in | Agitador MaxQ™ 2000 | 28 x 33 cm (11 x 13 in) |
652.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12546299
|
Thermo Scientific™
30128 |
Plataforma universal apilable doble sin abrazaderas, 18 x 18 in | MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Agitador | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) |
919.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10689623
|
Thermo Scientific™
3522-3 |
Juego de adaptadores para apilar dos plataformas | MaxQ™ 30100 y MaxQ™ 30110 Plataforma | 33 x 28 cm (13 x 11 in) |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Mezcle y combine instrumental de laboratorio de diferente tamaño en una única plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estas plataformas son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a sus necesidades.
Información sobre pedidos:
Adquiera las pinzas por separado.