Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma universal para agitadores MaxQ 3000, 24 x 36 pulg
Mezcle y combine instrumental de laboratorio de diferente tamaño en una única plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™.
Marca: Thermo Scientific™ 30120BI
1577.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21970" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Mezcle y combine instrumental de laboratorio de diferente tamaño en una única plataforma con las plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™. Con una innovación, fiabilidad y exactitud excepcionales, estas plataformas son la opción de trabajo óptima para cualquier laboratorio.
Para utilizar con agitadores MaxQ según las instrucciones. Elija la plataforma que mejor se adapte a cada necesidad.
Información para pedidos:
Adquiera las abrazaderas por separado.
Especificaciones
Plataforma de agitación | |
36 x 24 in (91 x 60,9 cm) | |
91,4 mm | |
60,9 cm | |
MaxQ 3000 |
Certificado de análisis (COA), Certificado de conformidad (COC) | |
36 in | |
24 in | |
Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (24 x 36 in) |