Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Mix and match different size labware on a single platform with these orbital shakers universal platforms.
Marca: Thermo Scientific™ 238001
1975.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21970" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Mix and match different size labware on a single platform with flexible Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universal Platforms.
Especificaciones
Plataforma Universal | |
18 x 29,5 in | |
74,9 cm | |
45,7 cm | |
Agitadores orbitales MaxQ™ HP |
Certificado de análisis (COA), Certificado de conformidad (COC) | |
29,5 in | |
18 in | |
Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (18 x 29,5 in) |