Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Código de producto. p-4531093 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitadores orbitales MaxQ™ HP
MaxQ 8000
Dimensiones (L x An):
18 x 18 in
18 x 24 in
18 x 29,5 in
74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in)
24 x 36 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Dimensiones (L x An) unitSize
11836763 Agitadores orbitales MaxQ™ HP 18 x 18 in cada uno
11801271 Agitadores orbitales MaxQ™ HP 18 x 29,5 in cada uno
10115432 Agitadores orbitales MaxQ™ HP 24 x 36 in cada uno
10024102 Agitadores orbitales MaxQ™ HP 18 x 24 in cada uno
10594093 MaxQ 8000 74,9 x 45,7 cm (18 x 29,5 in) 1 PCS
5 options
Código de producto. 11836763
Marca: Thermo Scientific™ 238000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con estas plataformas universales para agitadores orbitales.
Mezcle y combine una gran variedad de instrumental de laboratorio en una sola plataforma con las plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Universal
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Dimensiones (L x An) 18 x 18 in
Longitud de la plataforma (imperial) 18 in
Longitud de la plataforma (métrico) 45,7 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 18 in
Anchura de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Descripción Plataforma universal sin abrazaderas, 45,7 x 74,9 cm (18 x 18 in)
Para utilizar con (equipo) Agitadores orbitales MaxQ™ HP