Learn More
Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ ST R-3603 Standard Tubing
Cost-effective all-around tubing for general laboratory applications. Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ ST R-3603 Standard Tubing is resistant to nearly all inorganic chemicals.
40.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos estándar |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR1,5.3,0 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon ST |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10627351
|
Ismatec™
SC0373T |
DI de 1,6mm, DE de 4,8mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Transparent.
- Resistant to almost all inorganic compounds.
- Tasteless.
- Smooth polished inner wall.
- Low gas permeability.
- Non-aging and non-oxidizing.
- High dielectric constant.
- Short service life.
- Potential leaching of additives (lubricants).
- Applications
- Acids: Good
- Alkaline solutions: Good
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Fair
- Viscous media: Excellent
- Sterile media: Limited
- Complies with: FDA 21 CFR175.300
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C (250°F), tubing will appear milky.
- Gas sterilization with ethylene oxide.
- Not recommended for sterilization with radiation.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
15 m | |
Para aplicaciones generales de laboratorio | |
CO2 360, O2 80, ND 40 | |
Buena |
FDA 21 CFR1,5.3,0 | |
Tygon ST | |
1,6 mm | |
-50 °C | |
Transparente | |
de 74 °C |