Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba E-LFL de Tygon transparentes Masterflex™
Utilice este tubo para bomba de alto rendimiento para aplicaciones exigentes. El tubo para bomba E-LFL de Tygon transparente Cole-Parmer™ Masterflex™ no envejece ni se oxida y encaja a la perfección con vidrio y metal, además de doblarse para adaptarse a curvas de radio pequeño.
132.00€ - 850.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Tygon E-LFL |
MaxOperatingTempMetric | de 74 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12863383
|
Masterflex™
06440-13 |
13 | Serie de bombas L/S |
132.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12833393
|
Masterflex™
06440-26 |
26 | Bombas serie I/P |
371.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12853383
|
Masterflex™
06440-14 |
14 | Serie de bombas L/S |
204.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12863393
|
Masterflex™
06440-70 |
70 | Bomba de la serie I/P de alto rendimiento |
655.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12893383
|
Masterflex™
06440-15 |
15 | Serie de bombas L/S |
209.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12883383
|
Masterflex™
06440-17 |
17 | Serie de bombas L/S |
214.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12803393
|
Masterflex™
06440-18 |
18 | Serie de bombas L/S |
241.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12823393
|
Masterflex™
06440-25 |
25 | Serie de bombas L/S |
186.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12843393
|
Masterflex™
06440-35 |
35 | Bomba de la serie L/S de alto rendimiento |
309.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12873393
|
Masterflex™
06440-73 |
73 | Bombas serie I/P |
356.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12883393
|
Masterflex™
06440-82 |
82 | Bombas serie I/P |
464.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12823403
|
Masterflex™
06440-88 |
88 | Bomba de la serie I/P de alto rendimiento |
810.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12813403
|
Masterflex™
06440-89 |
89 | Bomba de la serie I/P de alto rendimiento |
850.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Utilice este tubo para bomba de alto rendimiento para aplicaciones exigentes.Los tubos para bombas transparentes Masterflex™ Tygon™ E-LFL no envejecen ni se oxidan y encajan a la perfección con vidrio y metal, además de doblarse para adaptarse a curvas de radio pequeño.
- Supera el estándar sanitario de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A
- Conforme a la FDA
- Atóxico y no hemolítico con una excelente biocompatibilidad
- Mayor duración de todas las fórmulas de Tygon
- Bombeo con presiones continuas de hasta 40 psi
- Bajo nivel de sustancias extraíbles y baja permeabilidad a los gases
Spécification
Sí | |
Tygon E-LFL | |
de 74 °C |