Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas transparentes Tygon™ E-LFL
Código de producto. 12863383
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Tipo de producto:
I/P Tubo de bomba
L/S Tubo de bomba
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tipo de producto unitSize
12863383 13 L/S Tubo de bomba 1 rollo
12833393 26 I/P Tubo de bomba 1 rollo
12853383 14 L/S Tubo de bomba 1 rollo
12863393 70 I/P Tubo de bomba 1 rollo
12893383 15 L/S Tubo de bomba 1 ROLL
12883383 17 L/S Tubo de bomba 1 rollo
12803393 18 L/S Tubo de bomba 1 rollo
12823393 25 L/S Tubo de bomba 1 rollo
12843393 35 L/S Tubo de bomba 1 rollo
12873393 73 I/P Tubo de bomba 1 rollo
12883393 82 I/P Tubo de bomba 1 rollo
12823403 88 I/P Tubo de bomba 1 rollo
12813403 89 I/P Tubo de bomba 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 12863383 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0644013
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este tubo para bomba de alto rendimiento para aplicaciones exigentes. Los tubos para bombas transparentes Masterflex™ Tygon™ E-LFL no envejecen ni se oxidan y encajan a la perfección con vidrio y metal, además de doblarse para adaptars
Utilice este tubo para bomba de alto rendimiento para aplicaciones exigentes.Los tubos para bombas transparentes Masterflex™ Tygon™ E-LFL no envejecen ni se oxidan y encajan a la perfección con vidrio y metal, además de doblarse para adaptarse
  • Excede USP Clase VI, normas sanitarias 3A
  • Conformidad con la FDA
  • No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
  • La vida más larga de todas Tygon formulaciones
  • Bomba a presiones continuas de hasta 40 psi
  • Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Tygon E-LFL
Longitud global (métrico) 762 cm
Para utilizar con (aplicación) Uso genérico de laboratorio y proporciona una vida útil más larga con bombas peristálticas con tubos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Transparente
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Tipo de producto L/S Tubo de bomba