Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba termoplástica amarillos translúcidos Masterflex™
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
Marca: Masterflex™ 06401-24
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Los tubos resisten la mayoría de hidrocarburos, los resquebrajamientos y los abombamientos. Formulados especialmente para el transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados.- Termoplástico. Material basado en PVC con plastificador
- Material sólido (rígido)
- Resistentes al ozono y UV
- Bajo nivel de extraíbles
- Amarillo translúcido
- Baja permeabilidad a los gases
- Alta constante dieléctrica
- No usar con ácidos fuertes y alcalinos
- No se recomienda su esterilización
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Termoplástico | |
transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol | |
24 | |
1/4 pulg | |
Bajo | |
40 psi | |
de 74 °C |
6,4 mm | |
1500 cm | |
-37 °C | |
De 2,8 a 1700 ml/min | |
8,8 m | |
Amarillo translúcido | |
660 mm |