Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba termoplástica amarillos translúcidos Masterflex™
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
219.00€ - 497.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Material | Termoplástico |
Longitud global (métrico) | 1500 cm |
Para utilizar con (aplicación) | transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -37 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11795128
|
Masterflex™
06401-15 |
15 |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725138
|
Masterflex™
06401-24 |
24 |
497.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11780989
|
Masterflex™
06401-35 |
35 |
344.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11760999
|
Masterflex™
06401-36 |
36 |
374.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los tubos resisten la mayoría de hidrocarburos, la fragilización y los abombamientos. Formulados especialmente para el transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados.- Termoplástico. Material basado en PVC con plastificante
- Material firme (rígido)
- Resistentes al ozono y UV
- Bajo nivel de extraíbles
- Amarillo translúcido
- Baja permeabilidad a gases
- Alta constante dieléctrica
- No utilizar con ácidos y álcalis
- No se recomienda la esterilización
Especificaciones
Tubos de bombas | |
1500 cm | |
-37 °C | |
Amarillo translúcido |
Termoplástico | |
transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol | |
Bajo | |
de 74 °C |