missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Silicone L/S™ Microbore/Autoanalysis Two-Stop Tubing

Choose the size to suit your flow rate and application needs

Marca:  Masterflex™ 06421-14

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11855591

  • 115.00€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Compatible con el cabezal de bomba multicanal Masterflex™ L/S™, cartuchos pequeños
Especificaciones

Especificaciones

Tubos de 2 tapones
Silicona (curada al platino)
-50 °C
14
8,8 m
660 mm
1,6 mm
Cabezales de bombas multicanal Masterflex™
8/pack
De 0,21 a 130 ml/min
40 psi
de 230 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales