Learn More
Masterflex™ Silicone L/S™ Microbore/Autoanalysis Two-Stop Tubing
Choose the size to suit your flow rate and application needs
115.00€ - 153.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de 2 tapones |
---|---|
Material | Silicona (curada al platino) |
Para utilizar con | Cabezales de bombas multicanal Masterflex™ |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
MaxOperatingTempMetric | de 230 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11845591
|
Masterflex™
06421-13 |
13 |
123.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11855591
|
Masterflex™
06421-14 |
14 |
115.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11865591
|
Masterflex™
06421-16 |
16 |
153.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12323760
|
Masterflex™
06421-26 |
26 |
147.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11825611
|
Masterflex™
06421-35 |
35 |
140.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Silicona Platino• Tubo Masterflex tabique delgado con 2 paradas
• Tubo de Silicona Platino
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Cabezales de bombas multicanal Masterflex™ | |
de 230 °C |
Silicona (curada al platino) | |
-50 °C |