Learn More
Masterflex™ Silicone L/S™ Microbore/Autoanalysis Two-Stop Tubing
Choose the size to suit your flow rate and application needs
Marca: Masterflex™ 06421-13
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Compatible con el cabezal de bomba multicanal Masterflex™ L/S™, cartuchos pequeños
Especificaciones
Tubos de 2 tapones | |
Silicona (curada al platino) | |
-50 °C | |
13 | |
8,8 m | |
660 mm |
0,8 mm | |
Cabezales de bombas multicanal Masterflex™ | |
8/pack | |
De 0,06 a 36 ml/min | |
40 psi | |
de 230 °C |