Learn More
Masterflex™ Silicone Peroxide Standard Tubing
Blended tubing of silicone and organic peroxide for biological applications. Ismatec™ Masterflex™ Silicone Peroxide Standard Tubing has excellent biological compatibility.
Marca: Masterflex™ MF0288
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Para aplicaciones biológicas.
- Esterilizables en autoclave.
- Baja permeabilidad a los gases.
- Excelente compatibilidad biológica.
- Gran capacidad de compresión física.
- No son propensos al moho.
- No tóxico.
- Resistentes al agua y al ozono, a la radiación y a la luz solar.
- Resistentes a hongos.
- Inodoros.
- No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido.
- Permeabilidad a los gases relativamente alta.
- Aplicaciones
- Ácidos: Limitada
- Soluciones alcalinas: No se recomienda
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Good.
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: razonable
- Cumple con: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR175.300
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar y 121 °C.
- Radiación: irradian hasta 2,5 mrad.
- Gas: No se recomienda esterilizar con óxido de etileno.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
7,5 m | |
Aplicaciones biológicas | |
DI de 4,8mm, DE de 9,6mm | |
No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. Permeabilidad a los gases relativamente alta. | |
Buena |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600 | |
Silicona (curada al peróxido) | |
2,4 mm | |
-51 °C | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Translúcido, entre incoloro y ámbar claro | |
de 238 °C |