Learn More
Masterflex™ Silicone Peroxide Standard Tubing
Blended tubing of silicone and organic peroxide for biological applications. Ismatec™ Masterflex™ Silicone Peroxide Standard Tubing has excellent biological compatibility.
124.00€ - 177.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos estándar |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona (curada al peróxido) |
Longitud global (métrico) | 7,5 m |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10649432
|
Masterflex™
MF0037 |
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10426412
|
Masterflex™
MF0045 |
DI de 4,8mm, DE de 8,0mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10764913
|
Masterflex™
MF0288 |
DI de 4,8mm, DE de 9,6mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- For biological applications.
- Autoclavable.
- Low gas permeability.
- Excellent biological compatibility.
- Great physical compression capability.
- Not prone to mold.
- Non-toxic.
- Waterproof and resistant to ozone, radiation and sunlight.
- Resistant to fungus.
- Odorless.
- Not recommended for concentrated solvents, oils, acids or diluted sodium hydroxide.
- Relatively high gas permeability.
- Applications
- Acids: Limited
- Alkaline solutions: Not recommended
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Not recommended
- Vacuum: Good.
- Viscous media: Good
- Sterile media: Fair
- Complies with: US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR175.300
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C.
- Radiation: Irradiate at up to 2.5 mrad.
- Gas: Not recommended to sterilize with ethylene oxide.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
7,5 m | |
-51 °C | |
No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. Permeabilidad a los gases relativamente alta. | |
Buena |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600 | |
Silicona (curada al peróxido) | |
Aplicaciones biológicas | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Translúcido, entre incoloro y ámbar claro | |
de 238 °C |