Learn More
Masterflex™ Silicone Peroxide Standard Tubing
Blended tubing of silicone and organic peroxide for biological applications. Ismatec™ Masterflex™ Silicone Peroxide Standard Tubing has excellent biological compatibility.
Marca:  Masterflex™ MF0037
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10649432
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Para aplicaciones biológicas.
  • Esterilizables en autoclave.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • Excelente compatibilidad biológica.
  • Gran capacidad de compresión física.
  • No son propensos al moho.
  • No tóxico.
  • Resistentes al agua y al ozono, a la radiación y a la luz solar.
  • Resistentes a hongos.
  • Inodoros.
  • No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido.
  • Permeabilidad a los gases relativamente alta.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Limitada
    • Soluciones alcalinas: No se recomienda
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: No se recomienda
    • Vacío: Good.
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: razonable
  • Cumple con: Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR175.300
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar y 121 °C.
    • Radiación: irradian hasta 2,5 mrad.
    • Gas: No se recomienda esterilizar con óxido de etileno.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos estándar
Esterilizable en autoclave
7,5 m
Aplicaciones biológicas
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm
No recomendados para disolventes concentrados, aceites, ácidos o hidróxido de sodio diluido. Permeabilidad a los gases relativamente alta.
Buena
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense XXIII, FDA 21 CFR, parte 177.2600
Silicona (curada al peróxido)
1,6 mm
-51 °C
CO2 25147, O2 4715, N2 2284
Translúcido, entre incoloro y ámbar claro
de 238 °C