Learn More
Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications and foodstuffs. Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing is well suited for cell culture and tissue culture work.
139.00€ - 326.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tubos estándar
Certificaciones/conformidad FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PharMed Ismaprene
Longitud global (métrico) 7,5 m
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
10003012
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
MF0011A
DI de 4,8mm, DE de 8,0mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10503843
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
MF0016A
9,5 mm de DI, 15,9 mm de DE Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10650393
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
MF0010A
DI de 1,6mm, DE de 4,8mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10452852
Ver documentos Detalles de la promoción
Ismatec™
MF0015A
DI de 6,4mm, DE de 12,8mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Ideal for production filtration, fermentation and bioreactor process lines.
  • Very long service-life.
  • Non-toxic and non-hemolytic.
  • Impermeable to normal light and UV-radiation
  • Appropriate for medical products and foodstuffs.
  • Low particulate spallation.
  • Can be autoclaved repeatedly.
  • Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization.
  • Meets USP class VI, FDA and NSF criteria.
  • Potential leaching of additives (lubricants).
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Not recommended
    • Viscous media: Good
    • Sterile media: Excellent
  • Complies with: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51).
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
    • Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos estándar
Esterilizable en autoclave
7,5 m
-60 °C
Beige
de 135 °C
FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51)
PharMed Ismaprene
Productos farmacéuticos, médicos, alimenticios
CO2 1200, 02 200, N2 80
Excelente