Learn More
Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications and foodstuffs. Ismatec™ Masterflex™ PharMed™ Ismaprene Standard Tubing is well suited for cell culture and tissue culture work.
Marca: Ismatec™ MF0016A
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Beschreibung
- Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
- Vida útil muy larga.
- No tóxicos y no hemolíticos.
- Resistenten a la luz normal y a la radiación UV
- Adecuados para productos médicos y alimenticios.
- Baja espalación de partículas.
- Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
- Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
- Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
- Aplicaciones
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: No se recomienda
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: Excelente
- Cumple con: FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51).
- Esterilización
- Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
- Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Spezifikation
Tubos estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
7,5 m | |
Productos farmacéuticos, médicos, alimenticios | |
9,5 mm de DI, 15,9 mm de DE | |
Beige | |
de 135 °C |
FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51) | |
PharMed Ismaprene | |
3,2 mm | |
-60 °C | |
CO2 1200, 02 200, N2 80 | |
Excelente |