Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ Food I/P™
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bombas de precisión Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ son ideales para los sectores de alimentos, de productos lácteos y de bebidas. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
Marca: Masterflex™ 06402-73
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura.Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
Los tubos de bomba de precisión están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Ofrece uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales.- Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
- No se deterioran ni oxidan
- Excelente resistencia a ácidos y álcalis
- Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaco
Especificaciones
Tubos de bombas | |
9,5 mm | |
1520 cm | |
-51 °C | |
73 | |
3/8 pulg | |
Beige opaco | |
660 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Norprene | |
industrias de alimentos, bebidas y productos lácteos | |
Ácidos | |
De 0,01 a 8 l/min | |
8,8 m | |
40 psi | |
135°C |