Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión Norprene™ Food I/P™
Código de producto. p-8012999
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11735029 26 1 PCS
11831455 73 1 PCS
11885092 82 cada uno
3 options
Código de producto. 11735029
Marca: Masterflex™ 0640226
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura. Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
Utilice estos tubos para aplicaciones de alimentos de alta temperatura.Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ son ideales para las industrias de alimentos, de productos lácteos y de bebidas.Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.
Los tubos de bomba de precisión están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Ofrece uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales.
  • Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV
  • No se deterioran ni oxidan
  • Excelente resistencia a ácidos y álcalis
  • Cumplen con FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Norprene
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in, 6,4 mm
Longitud global (imperial) 49,8 ft
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) industrias de alimentos, bebidas y productos lácteos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Propiedades de resistencia Ácidos
Tamaño de los tubos 26
Caudal De 0,01 a 4 l/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Beige opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) –135°C.
Tipo de producto Tubos de bombas