Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba E-Lab Masterflex™ de Tygon transparente
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos de bomba Cole-Parmer™ Tygon E-Lab transparentes son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
Marca:  Masterflex™ 06509-35
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13588990
  • 371.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio.Los tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
  • Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
  • Resistente al envejecimiento y no oxidante
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
0,31 in
Tygon E-Lab
49,2 ft
Aplicaciones generales de transferencia
1 unidad
De 3,8 a 2300 ml/min
8,8 m
35 psi
de 74 °C
Esterilizable en autoclave
7,9 mm
35 mm
1500 cm
-46 °C
35
3/8 pulg
Transparente
660 mm