Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
24
26
35
82
88
89
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
cada uno
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio.Los tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
- Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
- Resistente al envejecimiento y no oxidante
- Baja permeabilidad a los gases
- Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Tygon E-Lab |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones generales de transferencia |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 24 |
| Caudal | De 2,8 a 1700 ml/min |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Mostrar más |