Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba E-Lab Masterflex™ de Tygon transparente
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos de bomba Cole-Parmer™ Tygon E-Lab transparentes son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
Marca: Masterflex™ 06509-82
Detalles adicionales : Peso : 1.27000kg
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio.Los tubos para bombas transparentes Tygon™ E-Lab son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
- Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
- Resistente al envejecimiento y no oxidante
- Baja permeabilidad a los gases
- Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Tubos de bombas | |
12,7 mm | |
1500 cm | |
-46 °C | |
82 | |
1/2 pulg | |
Transparente | |
510 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tygon E-Lab | |
Aplicaciones generales de transferencia | |
1 unidad | |
De 0,02 a 13 l/min | |
7 m | |
20 psi | |
de 74 °C |