Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant I/P™
Utilice estos tubos para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales. Los tubos de precisión para combustible y lubricante Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ I/P™ son ideales para la transferencia de gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
Marca: Masterflex™ 06401-82
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Resiste la mayoría de hidrocarburos, la fragilización y los abombamientos
- Permeabilidad a los gases muy baja
- Cumple con Clase V de la Farmacopea Estadounidense (USP), de la Farmacopea Europea (EP), FDA, REACH, RoHS, ADCF
- Resistentes al ozono y UV
- Bajo nivel de extraíbles
- Amarillo translúcido Constante dieléctrica alta
- Termoplástico
- Material basado en PVC con plastificador
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Termoplástico | |
transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol | |
1 unidad | |
De 0,02 a 13 l/min | |
7 m | |
Amarillo translúcido | |
510 mm |
12,7 mm | |
1500 cm | |
-37 °C | |
82 | |
1/2 pulg | |
Bajo | |
20 psi | |
de 74 °C |