Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant I/P™
Utilice estos tubos para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales. Los tubos de precisión para combustible y lubricante Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ I/P™ son ideales para la transferencia de gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
600.00€ - 680.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Material | Termoplástico |
Longitud global (métrico) | 1500 cm |
Para utilizar con (aplicación) | transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -37 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11795099
|
Masterflex™
06401-73 |
73 |
600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730409
|
Masterflex™
06401-82 |
82 |
680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Resiste la mayoría de hidrocarburos, la fragilización y los abombamientos
- Permeabilidad a los gases muy baja
- Cumple con Clase V de la Farmacopea Estadounidense (USP), de la Farmacopea Europea (EP), FDA, REACH, RoHS, ADCF
- Resistentes al ozono y UV
- Bajo nivel de extraíbles
- Amarillo translúcido Constante dieléctrica alta
- Termoplástico
- Material basado en PVC con plastificador
Especificaciones
Tubos de bombas | |
1500 cm | |
-37 °C | |
Bajo | |
de 74 °C |
Termoplástico | |
transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol | |
1 unidad | |
Amarillo translúcido |