Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de polipropileno Masterblock™ de 96 pocillos
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal resistance. Greiner Bio One™ Masterblock™ 96-Well Microplates feature raised wells to accommodate thermal or adhesive sealing.
602.00€ - 641.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN ISO 9001 |
---|---|
Los recipientes | Sí |
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen total del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen total del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10023241
|
Greiner Bio-One
780201 |
U | 1 mL |
602.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10688821
|
Greiner Bio-One
780285 |
V | 2 mL |
641.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Exento de DNasa y RNAsa• Bloque no estéril
• Mesterblock™ 96 pocillo
Especificaciones
DIN ISO 9001 | |
Estándar | |
Transparente | |
96 | |
Sí | |
Sí | |
Sí |
Sí | |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Almacenar material de muestra; también son ideales para el cultivo de bacterias o levaduras | |
50/caja |